AB9708
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Post synaptic density 95
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-PSD-95 Antibody, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Dlg4(29495)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2