MAB3060
Anti-Paxillin Antibody, clone 349
clone 349, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-AW108311, Anti-AW123232, Anti-Pax
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
349, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse, canine, chicken
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Cytoskeletal Signaling
ELISA
Immunohistochemistry 1:900 in Placenta
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL:
For western blot, load 5-10 μg of whole cell lysate prepared from the human epidermoid carcinoma cell line, A431.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1