Fontos dokumentumok
SAB5600070
Sigma-Aldrich
Anti-Paxillin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM256, purified immunoglobulin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
RM256, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
ICC
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunocytochemistry: 1:1000-1:2000
citations:
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM256, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunocytochemistry: 1:1000-1:2000
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PXN(5829)
Egyediség
This antibody reacts to human Paxillin. This antibody may also react to mouse or rat Paxillin, as predicted by immunogen homology.
Immunogén
Synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human Paxillin
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)