MAB19294
Anti-Integrin β1 Antibody, active β1 integrins, clone TASC/9D11
clone TASC/9D11, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD29
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TASC/9D11, monoclonal
faj reaktivitás
chicken
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Biological activity: Functionally inhibits attachment to vitronectin. Activates attachment to other substrates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2