MAB1950
Anti-Integrin α2 Antibody, clone P1E6
clone P1E6, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD49b
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P1E6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA2(3673)
Egyediség
Alkalmazás
Cell Structure
Integrins
Suitable for immunofluorescence using fresh frozen or acetone fixed tissues. Not recommended for traditional formalin fixed paraffin embedded tissues.
Final working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Skin (Basement membrane)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2