MAB1998Z
Anti-Integrin α2β1 Antibody, clone BHA2.1, azide free
clone BHA2.1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
VLA-2, MAB1998
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BHA2.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, pig
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA2(3673)
Related Categories
Egyediség
Alkalmazás
Cell Structure
Integrins
Immunoprecipitation: Immunoprecipitation of VLA-2 integrins from lysate of 10E6 cell equivalent requires 2-5 μg of BHA2.1
immunohistochemistry in frozen tissue sections: 5 μg/mL
Does not detect alpha2 integrin subunit by Western blot presumably due to conformational properties of the epitope involved. The epitope for BHA2.1 is dependent on the presence of the (I) domain of alpha2 integrin subunit and does not bind VLA-2 variant which lacks the I-domain.
Function Blocking: BHA2.1 inhibits VLA-2 mediated cell adhesion to collagen and laminin; complete inhibition can generally be achieved at a final concentration of 10 μg/mL.
Final working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Skin, CD4 & CD8 positive T cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2