AB1936
Anti-Integrin α2 Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
CD49b
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
chicken, rat, hamster, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA2(3673)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA/RIA: 1:1000
Western blot: 1:1000 The antibody has been used to report alpha2 expression in HUVECs during tubule-like structure formation in collagen (Deroanne, 1996). Recognizes ~160kDa alpha 2 subunit
Immunoprecipitation: 5 μL precipitates alpha2/beta1 from 5 x 106 cells.
Immunohistochemistry: 1:500
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Skin (basement membrane), High grade ovarian tumors
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1