MAB1586
Anti-NMDAR1 Antibody, (all splice variants), clone R1JHL
clone R1JHL, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-GluN1, Anti-NDHMSD, Anti-NDHMSR, Anti-NMD-R1, Anti-NMDA1, Anti-NMDAR1, Anti-NR1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
R1JHL, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
Not specified
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation: 3 μg per 200 μg of lysate will quantitatively precipitate all the NMDA R1 in 200 μg of rat brain lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1