MAB363
Anti-NMDAR1 Antibody, clone 54.1
clone 54.1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
54.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, monkey, human, Xenopus
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
frog ... Grin1(780048)
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
rhesus monkey ... Grin1(574380)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was used in IC.
RIA:
A previous lot of this antibody was used in RIA.
ELISA:
A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Immunohistochemistry: 1:500-2000, on 2-4% paraformaldehyde fixed tissue: typically free-floating, frozen or vibratome sections 24-48 hours at 4°C. Paraffin embedded formalin fixed sections have also been used at similar dilutions and incubation times. Care should be taken not to over fix the tissues. The clone 54.1 has been used for both light and electron microscopy.
Western blot:
1:500 with 50 migrograms/lane of material. Recognizes a 103-116kDa band.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Immunohistochemistry(paraffin) Analysis:
NMDAR1 representative staining pattern/morphology on rat spinal cord at 1:200 dilution. Immunoreactivity is seen as integral membrane and nerve fiber staining of neurons. Frozen section. IHC -Frozen Staining Examples: Rat Spinal Cord
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain and spinal cord tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2