MABN389
Anti-Aggregated a-Synuclein Antibody, clone 5G4
clone 5G4, from mouse, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Aggregated a-synuclein, Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5G4, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNCA(6622)
Általános leírás
Pepscan epitope mapping experiments showed that the epitope of 5G4 seems to be hidden inside full-length a-synuclein in aqueous solution, and this fact could depend on a specific conformation of the molecule. Thus, after conformational change, like b-sheet building, the binding structure of 5G4 may be accessible in biological samples.
This antibody can be used as a sandwich ELISA pair with Cat. No. MABN633, Anti-a-Synuclein, clone 10D2.
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Aggregated a-Synuclein in a sandwich ELISA with Cat. No. MABN633, Anti-a-Synuclein, clone 5G4 (Kovacs, G. G., et al. (2012). Acta Neuropathol. 123(1):37-50.).
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Aggregated a-Synuclein in brain tissue from a Parkinson′s disease patient.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2