MAB1334
Anti-Collagen Types I, II & III Antibody, clone MMCHABC
clone MMCHABC, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Interstitial Collagens
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MMCHABC, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgM
alkalmasság
not suitable for Western blot
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL1A1(1277)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: cryostat sections fixed with acetone or ethanol. Staining pattern similar to polyclonal antibody to interstitial collagens. Formaldehyde fixation is not recommended.
Not suitable for use on paraffin embedded sections or immunoblots.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2