NIST909C
Human Serum
NIST® SRM® 909c
Szinonimák:
Blood Serum from Humans
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
pkg of 3 x 2 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
matrix material
Általános leírás
SRM 909C_Cert
SRM 909C_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- The certified values are traceable to the International System of Units (SI) for the amount of substance and mass, expressed both in mass concentrations (milligrams per deciliter, micrograms per deciliter, nanograms per milliliter, or grams per liter) and amount concentration (nanomoles per liter or micromoles per liter)
Egyéb megjegyzések
- Refer to the certificate for information on expiry, safety, usage, and storage.
- Notes on biomaterials, disposal, and transport information are available in SDS.
Cholesterol, Creatinine, Glycerides, Urea, Calcium (Ca), Chloride (Cl), Magnesium (Mg), Potassium (K), Sodium (Na), Iron (Fe), Selenium (Se), Transferrin (Tf)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total Protein, Disialo Tf, Trisialo Tf, Tetrasialo Tf, Pentasialo Tf, Hexasialo Tf
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)