Fontos dokumentumok
PROTAA-RO
Roche
Protein A Agarose
>98% (HPLC and SDS-PAGE), suspension
Szinonimák:
agarose, protein a
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
Forma
suspension
kiszerelés
pkg of 15 mL (05015979001 [settled resin volume])
pkg of 2 mL (11719408001 [settled resin volume])
pkg of 5 mL (11134515001 [settled resin volume])
gyártó/kereskedő neve
Roche
kapacitás
>18 mg/mL binding capacity (human IgG (polyclonal))(the IgG is loaded at pH 7.4 and eluted with 200 mM glycine, pH 2.0)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Protein A leakage: <18 ng Protein A/ml (ELISA)
Regeneration: the gel can be used approximately 30 times
Structure: recombinant Protein A (E. coli, Mr = 45,000) is covalently coupled to crosslinked 6% agarose beads: 3 mg Protein A (>98% pure, HPLC, SDS-Page)/1 ml gel
Protein A, immobilized.
Egyediség
Alkalmazás
Komponensek
Protein A content: 3 mg/ml pre-swollen gel
Minőség
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?