GF155
Epidermal Growth Factor Protein, mouse
The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor, which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Szinonimák:
EGF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Epidermal Growth Factor Protein, Recombinant mouse, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor, which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Minőségi szint
Teszt
>98% (SDS-PAGE)
specifikus aktivitás
≥6.6 x 106 U/mg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
szennyeződések
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/ug)
bemenet
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1