EZBRAIN42
Human Amyloid β42 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β42 levels in 50 μL tissue or cell lysates
About This Item
Javasolt termékek
product name
Human Amyloid β42 Brain ELISA, This Human Amyloid β42 Brain ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
parameter
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8 pg/mL
(lowest level of Amyloid β1-42 standard; 50 μL sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type tissue/cellular lysate
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Neuroscience
Alzheimer′s Disease
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials