EZHS40
Human Amyloid β40 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β40 levels in 50 μL CSF, cell culture supernatent or plasma
Szinonimák:
Amyloid-beta protein 40
About This Item
Javasolt termékek
product name
High Sensitivity Human Amyloid β40 ELISA, This High Sensitivity Human Amyloid β40 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β40 levels in Neuroscience research.
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
parameter
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 6.0 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Neuroscience
Alzheimer′s Disease
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials