CVGL75S01
Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Szinonimák:
Durapore Cartridge Filter 5 in. 0.22 μm Code 7
Méret kiválasztása
144 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 03.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
144 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 03.részletek
Javasolt termékek
Anyagok
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
termékcsalád
Durapore®
EMPROVE® Filter
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Durapore®
Paraméterek
≤6.6 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
25 L/min flow rate at 1.4 bar (ΔP)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Hosszúság
5 in.
Szélesség
2.7 in.
patron névleges hossza
5 in. (12.5 cm)
Átmérő
6.9 cm (2.7 in.)
szűrőfelület
0.35 m2
szennyeződések
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤10 mg/cartridge
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm pore size
bemenet
sample type liquid
buborékpont
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
patronkód
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
30 SIP cycles of 30 min @ 135 °C; 30 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
Analízis megjegyzés
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Jogi információk
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).