CTGR71TP1
Aervent® 0.2 µm, Cartridge
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7
Szinonimák:
Aervent CTGR Cartridge Filter 10 in. 0.2 µm Code 7
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
steam-in-place compatible
termékcsalád
Aervent®
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Aervent®
parameter
≤24 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
technika/technikák
gas filtration: suitable
Hosszúság
10 in.
Szélesség
2.7 in.
patron névleges hossza
10 in. (25 cm)
Átmérő
6.9 cm (2.7 in.)
szűrőfelület
0.65 m2
szennyeződések
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤35 mg/cartridge
matrix
Aervent®
pórusméret
0.2 μm pore size
bemenet
sample type gas
buborékpont
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
patronkód
Code 7
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Minőség
Elkészítési megjegyzés
150 (100 forward/50 reverse) SIP cycles of 30 min @ 145 °C
Analízis megjegyzés
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.