MCGBL4S03
Hydrophilic/Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Millidisk® Barrier 40 Cartridge
Millidisk® Barrier 40
Szinonimák:
Millidisk® Barrier Filter 0.22 µm hydrophilic/phobic
Méret kiválasztása
457 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. május 12.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
457 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. május 12.részletek
Javasolt termékek
Anyagok
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Minőségi szint
leírás
hydrophobic/hydrophilic
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
termékcsalád
Millidisk® Barrier 40
Jellemzők
hydrophilic
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millidisk®
Paraméterek
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
7.6 L/min flow rate at 1 bar (ΔP)
technika/technikák
gas filtration: suitable
szűrőfelület
2000 cm2
szennyeződések
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm
bemenet
sample type liquid
buborékpont
≥1280 mbar (18.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
patronkód
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
4 SIP cycles of 60 min @ 135 °C; 4 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
Analízis megjegyzés
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.