CBL66
Anti-Atrial Natriuretic Peptide Antibody, clone A6
clone A6, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
ANP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... NPPA(4878)
Egyediség
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line
Immunogen
Alkalmazás
(Clinical measurement of circulating ANP levels possibly in conjunction with cyclic GMP)
Liquid phase assay without plasma extraction
Staining of formalin-fixed wax embedded tissue
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2