Fontos dokumentumok
C1619
CGS-9343B
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
1,3-Dihydro-1-[1-[(4-methyl-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]- benzoxazepin-4-yl)methyl]-4-piperidinyl]-2H-benzimidazol-2-one maleate, CGS9343B, KW-5617, Zaldaride maleate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC4(CN1CCC(CC1)N2C(=O)Nc3ccccc23)OCc5ccccc5-n6cccc46
InChI
1S/C26H28N4O2.C4H4O4/c1-26(24-11-6-14-29(24)22-9-4-2-7-19(22)17-32-26)18-28-15-12-20(13-16-28)30-23-10-5-3-8-21(23)27-25(30)31;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-11,14,20H,12-13,15-18H2,1H3,(H,27,31);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGODOSILXOFQPH-BTJKTKAUSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)