BM-1L-BK
Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
Szinonimák:
Anti-D (clones TH-28/MS-26) Blood Grouping Reagent
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
klón
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
Forma
liquid
kiszerelés
pack of 1 L
gyártó/kereskedő neve
BIOSCOT™
koncentráció
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotípus
IgG
IgM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only.
Alkalmazás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1