APT131
Caspase 3 Colorimetric Activity Assay Kit, DEVD
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
Szinonimák:
CPP32
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
activity assay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
human ... CASP3(836)
Általános leírás
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Komponensek
5X Assay Buffer (Part No. 90066): 10 mL
Caspase-3 Substrate (Ac-DEVD-pNA) (Part No. 90079): 250 μL of 3 mg/mL solution
Caspase-3 Inhibitor (Ac-DEVD-CHO) (Part No. 90067): 50 μL of 100 μM (0.05 mg/mL) in DMSO
pNA Standard (Part No. 90085): 250 μL of 10 mM in DMSO
Tárolás és stabilitás
Special Precautions:
· After thawing reagents, use immediately or aliquot and freeze at -20°C for longer storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
· The Caspase-3 substrate and pNA standard are especially light sensitive. Maintain these reagents in amber or covered containers.