Fontos dokumentumok
C2901
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated
≥95% (HPLC), powder
Szinonimák:
CCK-8, non-sulfated
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O13S2/c1-73-18-16-34(55-47(70)37(21-28-12-14-30(60)15-13-28)58-44(67)32(50)23-41(62)63)45(68)53-26-40(61)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(71)56-35(17-19-74-2)46(69)59-39(24-42(64)65)49(72)57-36(43(51)66)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52,60H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,66)(H,53,68)(H,54,61)(H,55,70)(H,56,71)(H,57,72)(H,58,67)(H,59,69)(H,62,63)(H,64,65)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIXQINQYMGNCII-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CCK(885)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)