AP181P
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
0.8 mg/mL, Chemicon®
Szinonimák:
HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
0.8 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Tárolás és stabilitás
WARNING:
Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3