20775
IHC Select Secondary Goat anti-Mouse IgG, anti-Rabbit IgG, biotinylated
from goat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
faj reaktivitás
mouse, rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
IHC Select
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Alkalmazás
Blocking Reagent
Primary Antibody (Mouse IgG or Rabbit IgG) or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2