AP113A
Goat Anti-Human IgG Antibody, Fc, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
1:5,000-1:50,000 dilution can be used.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Minőség
ELISA:
1:5,000-1:50,000 dilution can be used.
Kapcsolódás
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Tárolás és stabilitás
After reconstitution the product is stable for several weeks at 2–8°C as an undiluted liquid. After dilution do not use for more than one day. For extended storage after reconstitution, add an equal volume of glycerol (ACS grade for better) to make a final concentration of 50% glycerol followed by storage at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Please note the concentration of protein (and buffer salts) will decrease to one-half of the original after the addition of glycerol. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3