AP132A
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
0.6 mg/mL, Chemicon®
Szinonimák:
Alkaline Phosphatase Anti-Rabbit, Anti-Rabbit IgG AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
0.6 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Western Blot: 1:5,000-1:50,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Kapcsolódás
Fizikai forma
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge or vortex this product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3