Fontos dokumentumok
AP101F
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Human IgG Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Human IgG (H&L)
FLUOROPHORE/PROTEIN:
Approximately 6.9 mg/mg; 2.6 moles FITC per mol IgG
Alkalmazás
DILUTION:
Suggested dilution for most applications: 1:50-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Rabbit anti-Human IgG Antibody, FITC conjugate is validated for use in IF for the detection of Human IgG.
Fizikai forma
Liquid in 0.01 M Phosphate buffer, 0.25 M NaCl pH 7.6 with 15 mg/mL BSA and 0.05% sodium azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Tárolás és stabilitás
Maintain lyophilized product between 2 and 8°C for up to 12 months. After reconstitution the product is stable for several weeks at 2-8°C as an undiluted liquid. For extended storage after reconstitution, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of 50% glycerol followed by storage at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Please note the concentration of protein (and buffer salts) will decrease to one-half of the original after the addition of glycerol. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3