Fontos dokumentumok
M3682
Anti-MAP Kinase, Monophosphorylated Tyrosine antibody ,Mouse monoclonal
clone ERK-PY193, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-pY-ERK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ERK-PY193, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
faj reaktivitás
rat, human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using cell extract of rat fibroblasts cell line, Rat1, activated with sorbitol
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr)
Géninformáció
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3