ABN45
Anti-Myelin Regulatory Factor (MRF) Antibody
1.0 mg/mL, from rabbit
Szinonimák:
Myelin regulatory factor, Myelin gene regulatory factor, Myelin regulatory factor, N-terminal, Myelin regulatory factor, C-terminal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
hamster (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYRF(745)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Myelin Regulatory Factor (MRF) in human cerebral cortex, human retina, and human cerebellum tissue.
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Myelin Regulatory Factor (MRF) in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1