MAB1567
Anti-Myelin Associated Glycoprotein Antibody, clone 513
clone 513, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
MAG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
513, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, frog, bovine, chicken, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAG(4099)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
20 μg/mL of a previous lot was used on western blot under non-reducing conditions only.{See Ellezam, 2003}
Immunocytochemistry:
5-10 µg/mL of a previous lot was used, methanol fixation required.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative image from a previous lot.
Mouse anti-Myelin Associated Glycoprotein [MAG] (Catalog Number MAB1567) localization of MAG in rat hippocampus. Photo courtesy of Dr. Robert Sloviter, University of Arizona.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat hippocampus tissue, rat brain lysate, PC12 cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2