MABN639
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, 1E8
Szinonimák:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Amyloid βA4, clone 1E8 (Amino Terminus) Antibody, clone 1E8, 1 mg/mL, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1E8, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Western Blotting. (Wiltfang, et al. 2001; Serneels, et al. 2009; Maler, et al. 2007).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Immunoprecipitation. (Wiltfang, et al. 2001; Maler, et al. 2007).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid βA4 in human Alzheimer′s brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Avoid repeated freeze / thaw cycles.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1