05-831-I
Anti-Amyloid Beta (ABeta) x-42 Antibody, clone 12F4
clone 12F4, from mouse
Szinonimák:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12F4, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA Analysis: A representative lot detected Amyloid Beta (ABeta) x-42, but demonstrates a loss of signal against Amyloid Beta (ABeta) x-42.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Amyloid Beta (ABeta) x-42, but demonstrated a loss of signal against x-40 and not x-43 in WB (Prof. J. Buxbaum, Mt. Sinai School of Medicine).
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Amyloid Beta (Abeta) x-42 in human Alzheimer′s disease brain tissue.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Human Alzheimer′s brain tissue.
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1