ABN100
Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) Antibody
from goat, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Vesicular acetylcholine transporter, VAChT, rVAT, Solute carrier family 18 member 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Slc18A3(60422)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA Analysis: A representative lot detected Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) in a direct ELISA using a corresponding peptide.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) in mouse midbrain tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) peptide
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1