MAB5504
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 2 Antibody
clone 8G9.2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
VGLUT2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8G9.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC17A6(57084)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blotting Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected VGLUT2 on 10 µg of Mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Humán iPSC neurális differenciálódási közegek és protokollok, amelyeket neurális őssejtek, neuronok és gliasejt-típusok létrehozására használnak.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.