ZRB1193
Anti-PD-L1/CD274 Antibody, clone 73-10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
B7 homolog 1, B7-H1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1, hPD-L1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
recombinant monoclonal
leírás
Clone, 73-10 (aka MKP1A07310)
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 33 kDa
observed mol wt ~45 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... CD274(29126)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PD-L1/CD274 in MDA-MB-231 cell lysate.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected PD-L1/CD274 in one million MDA-MB-231 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PD-L1/CD274 in MDA-MB-231 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PD-L1/CD274 in Human placenta, Human tonsil, Human thymus, Human small cell lung cancer and Human large cell lung cancer tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.