AB5220
Anti-Growth Associated Protein-43 (GAP-43) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Neuromodulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAP43(2596)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1:1,000 dilution of a previous lot was used on 4% paraformaldehyde / PBS fixed or 3% Paraformaldehyde / 0.1% Gluteraldehyde / PBS fixed tissue sections.
Immunocytochemistry:
1:1,000 dilution of a previous lot was used on Hippocampal neurons in culture and PC12 cells stimulated with NGF.
Immunoprecipitation:
1:100 dilution of a previous lot was used.
ELISA:
1:2,000 dilution of a previous lot was used.
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected Growth Associated Protein 43 on 10 μg of Mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Avoid repeated freeze/thaw cycles. During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 µL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container’s cap.
Analízis megjegyzés
Rat dorsal root ganglion tissue that has been subjected to a spinal nerve ligation, cultured neurons.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2