AB6017
Anti-F-actin-capping protein subunit beta Antibody
from rabbit
Szinonimák:
capping protein (actin filament) muscle Z-line, beta, F-actin capping protein beta subunit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Capzb(338052)
dog ... Capzb(478209)
human ... CAPZB(832)
mouse ... Capzb(12345)
rat ... Capzb(298584)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected F-actin-capping protein subunit beta in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1