MAB2635
Anti-Mena Antibody, clone A351F7D9
clone A351F7D9, from mouse
Szinonimák:
enabled homolog (Drosophila), Protein enabled homolog, Mammalian enabled
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A351F7D9, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ENAH(55740)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC, (Dent, 2007).
Cell Structure
Signaling
Cytoskeletal Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mena in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat hippocampus tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1