MABT1492
Anti-Desmoplakin Antibody, clone 20B6
clone 20B6, from mouse
Szinonimák:
DP, 250/210 kDa paraneoplastic pemphigus antigen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
20B6, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DSP(1832)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Desmoplakin in Immunocytochemistry applications (Roberts, B.J., et. al. (2011). Exp Cell Res. 317(20):2814-22; Sobolik-Delmaire, T., et. al. (2006). J Biol Chem. 281(25):16962-70; Roberts, B.J., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):24857-24865).
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Desmoplakin in A431 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1