AB6002
Anti-MMP-1 Antibody, hinge region
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Fibroblast collagenase, Matrix metalloproteinase-1, matrix metallopeptidase 1, interstitial collagenase, matrix metalloprotease 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MMP1(4312)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MMP-1 on 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1