MABC1035
Anti-Gremlin-1 Antibody, clone 2H1.1
clone 2H1.1, from mouse
Szinonimák:
Cell proliferation-inducing gene 2 protein, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 1, DAN domain family member 2, Down-regulated in Mos-transformed cells protein, Increased in high glucose protein 2, IHG-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H1.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GREM1(26585)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Gremlin-1 recombinant protein.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1