AB6001
Anti-MMP-9 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, macrophage gelatinase, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, type V collagenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
canine, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
primate (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MMP9(4318)
Általános leírás
MMP9, also known as gelatinase B, is a secreted enzyme which degrades the interstitial collagens, types I, II, and III and is produced by normal alveolar macrophages and granulocytes.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MMP-9 on 10 µg of HL-60 plus PMA conditioned media.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HL-60 plus PMA conditioned media
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1