AB7356
Anti-von Willebrand Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Factor VIII Related Antigen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... F8(302470) , VWF(7450)
rat ... F8(302470)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA Analysis: A representative lot detected von Willebrand Factor in ELISA applications.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected von Willebrand Factor in human cerebral cortex, mouse hippocampus, rat cerebellum and human tonsil tissue sections.
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Representative images from a previous lot.
Rabbit anti-vWF (AB7356) staining of Human Cerebral Cortex. Tissue pretreated with Citrate Buffer, ph 6.0, anti-vWF at 20 μg/mL, IHC-Select Detection with HRP-DAB.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2