Fontos dokumentumok
M9570
Anti-Matrix Metalloproteinase-9 antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Szinonimák:
MMP-9 Antibody - Anti-Matrix Metalloproteinase-9 antibody produced in goat, Mmp-9 Antibody, Anti-MMP-9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using cells or tissues
immunoprecipitation (IP): 25 μg/mL using conditioned media of transfected NSO cells
western blot: 0.25 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Mmp9(17395)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1