AB1510
Anti-Amyloid β Antibody, aa1-14 h β-amyloid
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Beta-APP, A-beta
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Egyediség
Cerebral vascular amyloid peptide) (CVAP) (Protease nexin-II) (PN-II) (APPI) (PreA4) [Contains: Soluble APP-alpha (S-APP-alpha); Soluble APP-beta (S-APP-beta); C99; Beta-amyloid protein 42 (Beta-APP42); Beta-amyloid protein 40 (Beta-APP40); C83; P3(42); P3(40); Gamma-CTF(59) (Gamma-secretase C-terminal fragment 59) (Amyloid intracellular domain 59) (AID(59)); Gamma-CTF(57) (Gamma-secretase C-terminal fragment 57).
100% homology in human, pig, sheep, rabbit, bovine, 78% identities (11/14), with 12/14 positives (85%) in rat and mouse beta amyloid containing proteins.
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting of formic acid extracts of brain tissue.
ELISA, direct:≥ 1:1000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1