AB1920
Anti-Integrin α3 Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
CD49c
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
porcine, rat, goat, canine, sheep, hamster, equine, pig, bovine, human, mouse, chicken, horse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA3(3675)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A 1:1,000 dilution of a previous lot was used in Enzyme-linked Immunosorbent Assay/Radioimmunoassay.
Immunoprecipitation:
5 µL of a previous lot precipitated alpha3/beta1 from 5 x 106 cells (Sherry, D.M., 2001).
Immunohistochemistry/immunofluorescence:
1:500 dilution of a previous lot was used, suggest use on acetone-fixed tissue.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of a previous lot was used.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western blot: 1:500 dilution of this lot detected INTEGRIN ALPHA 3 on 10 μg of A431 lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Human fetal foreskin fibroblasts (HFFF), neuroblastomas
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1