MABS270
Anti-PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) Antibody, clone 5A5-1F3
clone 5A5-1F3, from mouse
Szinonimák:
Serine/threonine-protein phosphatase 2A 56 kDa regulatory subunit epsilon isoform, PP2A B subunit isoform B′-epsilon,
PP2A B subunit isoform B56-epsilon, PP2A B subunit isoform PR61-epsilon, PP2A B subunit isoform R5-epsilon
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5A5-1F3, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTPA(5524)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Apoptosis & Cancer
Kinases & Phosphatases
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in U2OS cells. (Max F. Perutz Laboratories, Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated endogenous PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in a panel of U2OS cell lysates expressing the B56 alpha, beta, gamma, delta, and epsilon regulatory subunit of PP2A (Max F. Perutz Laboratories, Medical University of Vienna, Austria).
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
NIH/3T3 cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1