AB1727
Anti-Connexin 43 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Gap Junction alpha-1 Protein (CxA-1)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Connexin 43 Antibody, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, bovine, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GJA1(2697)
Általános leírás
a predicted M.W. of ~43 kDa. It is prominently expressed in heart (see reviews: Kumar & Giula 1996; White et al. 1995; Evans 1994; Beyer et al. 1990).
Egyediség
Immunogén
corresponding to amino acids 360-382 within
the C-terminus of mouse connexin 43.
Alkalmazás
Immunocytochemistry: not tested. It is recommended that the antibody be tried at 2-20μg/mL in formaldehyde fixed (Beyer et al. 1985; Nicholson et al. 1985; John et al. 1991; Fishman et al. 1990).
Immunoblotting: 1-10μg/mL using Chemiluminescence technique.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Immunohistochemistry: A 1:50 dilution of this antibody detected Connexin 43 in sections from mouse heart tissue pretreated with Tris-EDTA buffer, pH 9.0. Proteins were visualized using a donkey anti-rabbit secondary antibody conjugated to HRP and chemiluminescence detection.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1